AMBH324ABC11
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroxynaphthalene-1,4-dicarbaldehyde
About This Item
Iupac Name
2,3-dihydroxy-1,4-naphthalenedicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8O4/c13-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10(6-14)12(16)11(9)15/h1-6,15-16H
Clave InChI
NJAASVGCSYYWPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103860-60-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)