AMBH324ABB3F
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-2-4-9-5-3-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
Clave InChI
FROPXJWLCJOZJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)