AMBH324ABAC0
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1,7-naphthyridine
About This Item
Iupac Name
4,6-dichloro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-1-2-11-7-4-12-8(10)3-5(6)7/h1-4H
Clave InChI
KBPWYDLHQXLSEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1301714-24-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)