Merck
AMBH324AB72E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(13)8-12/h4,6H,5,7-8H2,1-3H3
Clave InChI
XCBYSHPEYBCENP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882529-68-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)