Merck
AMBH324AB6D9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-amino-3-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-methyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-6-11(4,12)8-13/h5-8,12H2,1-4H3
Clave InChI
BSSYZMZEARMCMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)