Merck
AMBH324A51DF
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
387.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C22H34BNO4/c1-20(2,3)26-19(25)24-14-12-17(13-15-24)16-8-10-18(11-9-16)23-27-21(4,5)22(6,7)28-23/h8-11,17H,12-15H2,1-7H3
Clave InChI
ZDJWODLFNSRSNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956136-85-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)