Merck
AMBH3155FDFC
Ambeed, Inc.
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SBMSBQOMJGZBRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-04-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)