Merck
AMBH3155FC85
Ambeed, Inc.
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-12-6-3-1-2-4-11-6/h1-4H,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
LZTQCRYXEBMFEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77262-41-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)