Merck
AMBH3155FC07
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-methylanisole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-chloro-4-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H9ClO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
SDGMUBWPXBSKCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13334-71-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)