AMBH3155FA7C
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(perbromophenyl)ethane
About This Item
Iupac Name
1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H4Br10/c15-5-3(6(16)10(20)13(23)9(5)19)1-2-4-7(17)11(21)14(24)12(22)8(4)18/h1-2H2
Clave InChI
BZQKBFHEWDPQHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)