Merck
AMBH3155FA06
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)anisole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(trifluoromethyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9,10)11/h2-5H,1H3
Clave InChI
XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/454-90-0.html
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)