AMBH3155F9CD
Ambeed, Inc.
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
About This Item
Iupac Name
4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C4H7N3/c1-3-2-6-7-4(3)5/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
Clave InChI
KIHDRFDQWVMKES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)