Merck
AMBH3155F919
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.05
Número MDL:
Iupac Name
1-iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C5H11IO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
Clave InChI
CJXAGOKSVZAZAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)