AMBH303C6BE4
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Iupac Name
2-(6-bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-8(2,11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
OXSDDDKLMCHNHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)