Merck
AMBH303C6B9B
Ambeed, Inc.
3-Bromopiperidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.03
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C5H8BrNO/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h4H,1-3H2,(H,7,8)
Clave InChI
CJFHQJDFNSXAOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34433-86-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)