Merck
AMBH303C6697
Ambeed, Inc.
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.6
Número MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
Clave InChI
FNIFQOISPAAFQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73291-09-5.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)