Merck
AMBH303C6383
Ambeed, Inc.
N-Methyladamantan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-methyl-1-adamantanamine
Inchi Code
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3
Clave InChI
NZOLSRPWNVZXTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3717-38-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3717-38-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)