Merck
AMBH303C62F0
Ambeed, Inc.
4-Chlorothiophene-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.6
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClNS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1,3H
Clave InChI
ZYSQCHVJVZREAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/910553-55-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)