AMBH303C60E3
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazine-4-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)1-2-8-9-5/h1-2H
Clave InChI
GAQMHKPMJLFJPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)