AMBH303C605A
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
GLZBUNHGODEJPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)