Merck
AMBH303C5FF3
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethyne
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-fluoro-4-[(4-fluorophenyl)ethynyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H8F2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H
Clave InChI
HFFUXLCRPYMGFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5216-31-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)