Merck
AMBH303C5F83
Ambeed, Inc.
5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.51
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H
Clave InChI
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65001-21-0.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)