Merck
AMBH303C5EBE
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-9-4-5-11(10(12)8-9)13-6-2-3-7-13/h2-8H,12H2,1H3
Clave InChI
LKSVZBCORDEARF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59194-26-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)