AMBH303C590A
Ambeed, Inc.
2-(1-(Thiophen-2-yl)ethylidene)malononitrile
About This Item
Iupac Name
2-[1-(2-thienyl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C9H6N2S/c1-7(8(5-10)6-11)9-3-2-4-12-9/h2-4H,1H3
Clave InChI
IVSVAOOOAGLVJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)