Merck
AMBH303C58A7
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-isopropyl-5-nitropyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.63
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-isopropyl-5-nitro-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN4O2/c1-4(2)10-6-5(12(13)14)3-9-7(8)11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
XGDPRAOPHIPUTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/890094-38-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)