Merck
AMBH303C55EC
Ambeed, Inc.
N-BOC-thiomorpholine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.32
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-4-5-16-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
VJGKMSGPYQNGGK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134676-67-8.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/134676-67-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)