Merck
AMBH303C54A8
Ambeed, Inc.
4-(Indolin-5-yl)morpholine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.73
Número MDL:
Iupac Name
4-(indolin-5-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c1-2-12-10(3-4-13-12)9-11(1)14-5-7-15-8-6-14;/h1-2,9,13H,3-8H2;1H
Clave InChI
SNUMKCTYEGWNRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1646152-53-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1646152-53-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)