Merck
AMBH303C544E
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.51
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2.ClH/c8-6-1-5-2-9-4-7(5)10-3-6;/h1,3,9H,2,4H2;1H
Clave InChI
GQXBPONFFCDWPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1394117-24-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)