Merck
AMBH303C5383
Ambeed, Inc.
(4-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
406.87
Número MDL:
Iupac Name
(4-fluorobenzyl)(triphenyl)phosphonium chloride
Inchi Code
1S/C25H21FP.ClH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CBHDAHHYMRXLIP-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3462-95-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)