Merck
AMBH303C5303
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-acetylphenyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-acetylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-9(15)10-6-5-7-11(8-10)14-12(16)17-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)
Clave InChI
UBLMWQYLVOVZMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79537-70-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)