Merck
AMBH303C5017
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-ethoxy-4-methoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-ethoxy-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c1-4-16-10-5-7(11(13)15-3)8(12)6-9(10)14-2/h5-6H,4,12H2,1-3H3
Clave InChI
BDUDCBNHFCERIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214470-85-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)