Merck
AMBH303C4F29
Ambeed, Inc.
3-(Bromomethyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
JHQONOCFAYZOEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74597-04-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)