AMBH303C4DC1
Ambeed, Inc.
9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
About This Item
Iupac Name
9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C15H19NO/c17-15-9-13-7-4-8-14(10-15)16(13)11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13-14H,4,7-11H2
Clave InChI
BVEFCNSLJKPSEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)