Merck
AMBH303C4987
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,4-c]pyridin-3(2H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c10-7-6-4-8-2-1-5(6)3-9-7/h1-2,4H,3H2,(H,9,10)
Clave InChI
ROSODFDWJFAKQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40107-95-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)