Merck
AMBH303C494E
Ambeed, Inc.
3-(2,5-Dimethoxyphenoxy)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.23
Iupac Name
3-(2,5-dimethoxyphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O5/c1-14-8-3-4-9(15-2)10(7-8)16-6-5-11(12)13/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
HKYDDXZAWXIJCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/867129-86-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/867129-86-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)