Merck
AMBH303C492D
Ambeed, Inc.
Gatifloxacin hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
411.86
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C19H22FN3O4.ClH/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);1H
Clave InChI
GQYBNVXJQVIRGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121577-32-0.html
Synonym
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)