Merck
AMBH303C4908
Ambeed, Inc.
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.59
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7ClO4S.Na/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
TZLNJNUWVOGZJU-UHFFFAOYSA-M
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html