Merck
AMBH303C472D
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromo-5-nitro-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.87
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3,4-dibromo-5-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3HBr2N3O2/c4-1-2(5)6-7-3(1)8(9)10/h(H,6,7)
Clave InChI
OXDUHJKOCRBBCW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104599-37-3.html
Synonym
4,5-Dibromo-3-nitro-1H-pyrazole
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104599-37-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)