Merck
AMBH303C45A0
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-3-methylisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-4-7-5-8(11)2-3-9(7)10(13)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
FHJSEWHWEJNWAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872018-40-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)