Merck
AMBH303C4580
Ambeed, Inc.
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.64
Número MDL:
Iupac Name
(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S.ClH/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9;/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H
Clave InChI
ZEWJJZKVQOMYKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66659-20-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)