Merck
AMBH303C453F
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-6-7-2-1-3-8-9(7)12-5-4-11-8/h1-3,10H,4-6H2
Clave InChI
WATIARBIFSKYKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/274910-19-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)