Merck
AMBH303C44B6
Ambeed, Inc.
Pyrimidine-4-carbaldehyde oxime
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.11
Iupac Name
4-pyrimidinecarbaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C5H5N3O/c9-8-3-5-1-2-6-4-7-5/h1-2,4H,3H2
InChI key
MERIFFPXMYBFRL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1073-65-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1073-65-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)