Merck
AMBH303C42BB
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-iodoquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
314.51
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-6-iodo-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClIN2/c11-10-6(4-13)5-14-9-2-1-7(12)3-8(9)10/h1-3,5H
InChI key
XNFXSSJHMYBWJY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214483-20-2.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/214483-20-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)