Merck
AMBH2D702869
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.15
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-7-2-1-3-8-9(7)6(5-12)4-11-8/h1-5,11H
Clave InChI
CMNRHJOJYQIGDD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23073-31-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)