Merck
AMBH2D702841
Ambeed, Inc.
4-Cyanobenzenesulphonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.2
Número MDL:
Iupac Name
4-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3119-02-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)