Merck
AMBH2D70283A
Ambeed, Inc.
4-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.11
Número MDL:
Iupac Name
4-cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-2H,(H,12,13)
Clave InChI
QJDLXGDIYHMIDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/181073-82-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)