Merck
AMBH2D7027D2
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
YXIJCAVZGBGUKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-84-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)