Merck
AMBH2D7026D0
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.01
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-nitro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrN3O2/c6-3-1-8-2-4(5(3)7)9(10)11/h1-2H,(H2,7,8)
Clave InChI
UXDLBXRMNSJEPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89284-05-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)