Merck
AMBH2D7025C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(5-formylfuran-2-yl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-(5-formyl-2-furyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10O4/c1-16-13(15)10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11(8-14)17-12/h2-8H,1H3
Clave InChI
JHCPIIVQUDGETN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53355-29-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)