Merck
AMBH2D702568
Ambeed, Inc.
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Iupac Name
4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,10H2
Clave InChI
SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1008-95-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)